Få mere at vide
Y06137, MedChemExpress
Beskrivelse
Y06137 is a potent and selective BET inhibitor for treatment of castration-resistant prostate cancer (CRPC). Y06137 binds to the BRD4(1) bromodomain with a Kd of 81 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Y06137 |
| CAS | 2226534-49-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H32N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (140.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=NOC(C1=C2)=CC=C2C3=NC(C=C4)=C(N3CC5CCCCC5)C=C4N6CCOC[C@@H]6C |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.57 |
| Formel vægt | 444.57 |
| Vis mere |