Få mere at vide
Thermo Scientific™ Y-PER™ Gærproteinekstraktionsreagens
Artikelnummer. p-4531881 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
200 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
500ml
Artikelnummer. 11824121
Brand: Thermo Scientific™ 78991
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Frigiv funktionelt aktive solubiliserede proteiner med det første kommercielt tilgængelige gærlysereagens for at bruge en mild detergentlyseringsprocedure.
Thermo Scientific™ Y-PER Gærproteinekstraktionsreagens er det første kommercielt tilgængelige gærlysereagens, der bruger en mild detergentlyseringsprocedure til effektivt at frigive funktionelt aktive solubiliserede proteiner.
Denne detergent-baserede cellelysebuffer eliminerer behovet for at bruge glasperler eller mekanisk afbrydelse for at bryde gennem den tykke proteinholdige cellekappe for at udvinde protein Y-PER Reagens er effektivt til S. cerevisiae og andre populære arter, hvilket gør det anvendeligt til brug i fusionsmærket proteinoprensning og reporterenzymassays med disse modelorganismer. Lysereagenset kan også anvendes til genomisk og plasmid-DNA-ekstraktion fra gær. Standardprotokollen for proteinekstraktion er nem: blot tilføje en passende mængde Y-PER Reagens til pelleterede gærceller, inkuber ved stuetemperatur i ca. 20 minutter og centrifuger resterne ned. Den resulterende supernatant er en koncentreret proteinopløsning, der overgår typiske udbytter opnået med traditionel glasperleafbrydelse.
Højdepunkter:
  • Mere protein– ekstraherer mere end dobbelt så meget protein som glasperlemetoder
  • Mindre besvær– eliminerer vanskelighederne forbundet med traditionel glasperlelysering (f.eks. fastklæbende statisk ladede perler, protein-/perleklumper og løbske perler)
  • Optimeret til gær– valideret til brug med Saccharomyces cerevisiae , Schizosaccharomyces pombe og Pichia pastoris
  • Alsidig– effektiv til mange forskellige organismer, herunder Bacillus subtilus og både gram-positive og gram-negative bakterier; velegnet til brug i en række forskellige situationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Format Liquid
Produkttype Yeast Protein Extraction Reagent
Volumen (metrisk) 200 mL
Indhold og opbevaring Store product at room temperature.
Produktlinje Y-PER
compliance-icons
Product Identifier
  • Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: glycerol, disodium hydrogenorthophosphate