Få mere at vide
Thermo Scientific™ Y-PER™ Gærproteinekstraktionsreagens
Artikelnummer. 11824121 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11824121 200 mL 200ml
11814121 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11824121 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78991
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Frigiv funktionelt aktive solubiliserede proteiner med det første kommercielt tilgængelige gærlysereagens for at bruge en mild detergentlyseringsprocedure.
Thermo Scientific™ Y-PER Gærproteinekstraktionsreagens er det første kommercielt tilgængelige gærlysereagens, der bruger en mild detergentlyseringsprocedure til effektivt at frigive funktionelt aktive solubiliserede proteiner.
Denne detergent-baserede cellelysebuffer eliminerer behovet for at bruge glasperler eller mekanisk afbrydelse for at bryde gennem den tykke proteinholdige cellekappe for at udvinde protein Y-PER Reagens er effektivt til S. cerevisiae og andre populære arter, hvilket gør det anvendeligt til brug i fusionsmærket proteinoprensning og reporterenzymassays med disse modelorganismer. Lysereagenset kan også anvendes til genomisk og plasmid-DNA-ekstraktion fra gær. Standardprotokollen for proteinekstraktion er nem: blot tilføje en passende mængde Y-PER Reagens til pelleterede gærceller, inkuber ved stuetemperatur i ca. 20 minutter og centrifuger resterne ned. Den resulterende supernatant er en koncentreret proteinopløsning, der overgår typiske udbytter opnået med traditionel glasperleafbrydelse.
Højdepunkter:
  • Mere protein– ekstraherer mere end dobbelt så meget protein som glasperlemetoder
  • Mindre besvær– eliminerer vanskelighederne forbundet med traditionel glasperlelysering (f.eks. fastklæbende statisk ladede perler, protein-/perleklumper og løbske perler)
  • Optimeret til gær– valideret til brug med Saccharomyces cerevisiae , Schizosaccharomyces pombe og Pichia pastoris
  • Alsidig– effektiv til mange forskellige organismer, herunder Bacillus subtilus og både gram-positive og gram-negative bakterier; velegnet til brug i en række forskellige situationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Format Liquid
Produkttype Yeast Protein Extraction Reagent
Volumen (metrisk) 200 mL
Indhold og opbevaring Store product at room temperature.
Produktlinje Y-PER
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol, disodium hydrogenorthophosphate