Få mere at vide
Thermo Scientific™ Y-PER™ Plus dialyserbart gærproteinekstraktionsreagens
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Lyser effektivt gær- og bakterieceller for at ekstrahere og solubilisere proteiner til analyse med Thermo Scientific™ Y-PER-Plus dialyserbart gærproteinekstraktionsreagens.
Den proprietære formulering af cellelysebuffer letter proteinekstraktion fra S. cerevisiae og S. pastoris gærcellekulturer. Afbrydelse af glasseng er ikke nødvendig; proteinekstraktion opnås ved en 20-minutters inkubation i reagenset ved stuetemperatur. I modsætning til andre cellelysebuffere bruger Y-PER-Plus-reagenset en detergentkomponent, der er fuldt dialyserbar, hvilket tillader fuldstændig udskiftning af det ekstraherede protein til enhver buffer, der kræves af downstream-teknikker.
Højdepunkter:
- Stabil formulering designet til opbevaring ved stuetemperatur
- Giver proteinekstrakt med simpel 20-minutters hands-off inkubation
- Kræver ingen strenge mekaniske forstyrrelser eller langvarige enzymbehandlinger
- Tris-baseret buffer har en meget lav ionstyrke og inkluderer ikke natriumchlorid
- Enkel formulering indeholder ingen reduktionsmidler eller chelateringsmidler
- Fuldt dialyserbar formulering giver fuldstændig kontrol over downstream-applikationer
- Kompatibel med både Thermo Scientific Pierce™ BCA og Coomassie Plus™ Proteinassays
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 mL |
| Format | Liquid |
| Produkttype | Yeast Protein Extraction Reagent |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at room temperature. Product shipped at ambient temperature. |
| Produktlinje | Y-PER |