Få mere at vide
Y-320, MedChemExpress
Beskrivelse
Y-320 is a new phenylpyrazoleanilide immunomodulator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Y-320 |
| CAS | 288250-47-5 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29ClN6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5.5 mg/mL (10.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)N(C2=CC=C(Cl)C=C2)N=C1)NC3=CC=C(N4CCC(N5CCOCC5)CC4)C(C#N)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.01 |
| Formel vægt | 505.01 |
| Vis mere |