missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Y-27632, MedChemExpress

Artikelnummer. 16405867
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16405867 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16405867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10071

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Y-27632 is an orally active, ATP-competitive inhibitor of ROCK-I and ROCK-II, with Kis of 220 and 300 nM, respectively.

Y-27632 attenuates Doxorubicin-induced apoptosis of human cardiac stem cells. Y-27632 also suppresses dissociation-induced apoptosis of murine prostate stem/progenitor cells. Y-27632 primes human induced pluripotent stem cells (hIPSCs) to selectively differentiate towards mesendodermal lineage via epithelial-mesenchymal transition-like modulation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Y-27632
CAS 146986-50-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H21N3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (202.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C([C@@H]1CC[C@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=CC=NC=C2
Molekylvægt (g/mol) 247.34
Formel vægt 247.34
Procent renhed 95.09%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.