Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Y-27632 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4785795
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001217
Brand: Tocris Bioscience™ 1254/1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective p160ROCK inhibitor
Y-27632 dihydrochloride is a selective ROCK inhibitor (Ki values are 0.14-0.22, 0.3, 25, 26 and > 250 μM for ROCK1 (p160 ROCK), ROCK2, PKA, PKC and MLCK respectively). Also inhibits PRK2 (IC50 = 600 nM). Increases survival rate of human embryonic stem (hES) cells and iPSC undergoing cryopreservation. Used in combination with CHIR99021, RepSox, Forskolin, SP 600125, Go 6983 and VPA to reprogram fibroblasts to mature neurons. Also optimizes naive human pluripotent stem cell growth and viability following naive cell derivation from primed ESCs and iPSCs using naive human stem cell medium (NHSM). Used as component of growth media for urothelial organoids. Cell-permeable, orally bioavailable and active in vivo. Y-27632 synthesized to cGMP guidelines also available.
For more information about how Y-27632 dihydrochloride may be used, see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs, Human iPSC-derived Myoblasts .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129830-38-2
Molekylær formel C14H23Cl2N3O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Y-27632 dihydrochloride
Mængde 1 mg
Formel vægt 320.26
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 320.258
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt