Få mere at vide
Y-25130 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18792754
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792754 50 mg
18732484 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792754 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0380/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent and selective 5-HT3 antagonist
A selective and potent 5-HT3 antagonist (Ki = 2.9 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123040-16-4
Molekylær formel C17H21Cl2N3O3
Molekylvægt (g/mol) 386.273
InChI nøgle DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym azasetron hydrochloride, azasetron hcl, serotone, y-25130 hydrochloride, c17h20cln3o3.hcl, azasetron hydrochloride jan, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride
PubChem CID 115000
IUPAC navn N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazine-8-carboxamide;hydrochloride
SMIL CN1C(=O)COC2=C1C=C(C=C2C(=O)NC3CN4CCC3CC4)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Y-25130 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 386.28
Procent renhed >99%