missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xylotetraose Decaacetate, TRC

Artikelnummer. 30452098
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452098 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX750965250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xylotetraose Decaacetate
CAS 67183-67-9
Molekylær formel C40H54O27
Mængde 250 mg
Synonym O-2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-O-2,3-di-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl-(1-4)-D-Xylopyranose Triacetate
InChI formel InChI=1S/C40H54O27/c1-15(41)55-25-11-52-38(34(61-21(7)47)29(25)56-16(2)42)66-27-13-54-40(36(63-23(9)49)31(27)58-18(4)44)67-28-14-53-39(35(62-22(8)48)32(28)59-19(5)45)65-26-12-51-37(64-24(10)50)33(60-20(6)46)30(26)57-17(3)43/h25-40H,11-14H2,1-10H3/t25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,34-,35-,36-,37?,38+,39+,40+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2CO[C@@H](O[C@@H]3CO[C@@H](O[C@@H]4COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 966.84
Formel vægt 966.2852
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.