Få mere at vide
Xylometazoline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492189
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492189 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16492189 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0475
MedChemExpress Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.
Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylometazoline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1218-35-5
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H25ClN2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (178.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (89.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(CC2=NCCN2)C(C)=CC(C(C)(C)C)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 280.84
Formel vægt 280.84
Procent renhed 99.58%