Få mere at vide
Xylitol, TRC
Artikelnummer. 30455930
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30455930 250 g
1 options
Artikelnummer. 30455930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX748050250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylitol
CAS 87-99-0
Molekylær formel C5 H12 O5
Mængde 250 g
Synonym Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0685