Få mere at vide
Xylitol, Mikromol™
Artikelnummer. 17907654
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17907654 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17907654 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1451.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Xylitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylitol
CAS 87-99-0
Analyt- eller komponentnavne Xylitol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H12 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, X 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 152,0685 g/mol