Få mere at vide
Xylitol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460780
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460780 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460780 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1451.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Xylitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylitol
CAS 87-99-0
Analyt- eller komponentnavne Xylitol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H12 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, x 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol
InChI formel InChI=1 S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10 H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMIL OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2 S,4 R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 152,0685 g/mol