Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylitol |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 92,0 °C til 96,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 215,0 °C til 217,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 2% maks. Andre polyoler (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOCH2[CH(OH)]3CH2OH |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |