Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99%
Beskrivelse
Det anvendes som et polyolsubstrat for xylitol og sorbitoldehydrogenaser og sorbitoldehydrogenase afledt af xylose. Det anvendes som sødemiddel og fugtighedsbevarende og hudplejende middel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som et polyolsubstrat for xylitol og sorbitoldehydrogenaser og sorbitoldehydrogenase afledt af xylose. Det anvendes som sødemiddel og fugtighedsbevarende og hudplejende middel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), abs methanol (6 g/100 ml), abs ethanol (1,2 g/100 ml), alkohol (meget lidt) og pyridin. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylitol |
| Smeltepunkt | 92 °C til 96 °C |
| Tæthed | 1.515 g/mL |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1720523 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,10085 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (50 mg/ml), ABS methanol (6g/100 ml), ABS ethanol (1,2 g/100 ml), alkohol (meget svagt) og pyridin. Uopløselig i æteren. |
| IUPAC navn | (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol |
| Vis mere |