Få mere at vide
Xylidine Ponceau 2R, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570964 100 g Glasflaske 100g
10012450 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190261000
Request Bulk or Custom Format
Xylidine Ponceau, CAS # 3761-53-3, er et rødt azofarvestof, der bruges i histologi til farvning af tynde snit.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Xylidine Ponceau 2R er stort set begrænset til Massons trichrom, hvor det giver en let orange skygge til det røde af de cytoplasmatiske strukturer
Anvendelse
  • Xylidine Ponceau 2R er et histologisk farvestof, der hovedsageligt anvendes til farvning af tynde snit
  • Det viser kardiotoksiske og kræftfremkaldende aktiviteter
  • Det er blevet brugt til at fremstille Fuchsin-Ponceau-opløsning til at farve en amyotrofisk lateral sklerose-vævs-konstrueret hudmodel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3761-53-3
Molekylær formel C18H14N2Na2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 480.417
MDL nummer MFCD00003897
InChI nøgle YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
PubChem CID 102092631
ChEBI CHEBI:82369
IUPAC navn dinatrium;5-[(2,4-dimethylphenyl)diazenyl]-6-oxido-7-sulfonaphthalen-2-sulfonat
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylidine Ponceau 2R
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 480.41
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Bordeaux til Rød
Mængde 100 g
Fysisk form fint pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylidine Ponceau 2R
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.