Få mere at vide
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, Indikator for Metal Titrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654090
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15654090 5 g Glasflaske 5g
15644090 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654090 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 338255G
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
MDL nummer MFCD00044293
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange tetrasodium salt
Smeltepunkt 195°C
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 760.58g/mol
Emballage Glasflaske
Farve Brun
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver eller krystaller