Få mere at vide
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, ACS Grade, Scharlab
Artikelnummer. 11322645
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322645 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11322645 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AN00900005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i analytisk kemi og velegnet som indikator for metaltitrering.
  • Synonymer: 3',3-bis[bis(carboxymethyl)-aminoethyl] cresol sulfon phtran natrium salt
  • Molekylformel: C 31 H 28 N 2 Na 4 O 13 S
  • Molmasse: 760,60 g/mol
  • CAS: 3618-43-7
Tekniske data
CAS 3618-43-7
Farve Orange
Tab ved tørring 7% max (110°C)
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
Mængde 5 g
Synonym 3',3'-Bis[bis(carboxymethyl)-aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
Formel vægt 760.60g/mol
Grad ACS