Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange tetranatriumsalt, ACS
Artikelnummer. 11384088
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384088 2 g 2g
11304098 10 g 10g
11394088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384088 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 041379.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3618-43-7
Xylenol Orange tetranatriumsalt bruges som et fotometrisk reagens og en metalindikator. Det er en alsidig indikator for EDTA-titreringer i surt område. Det er et almindeligt organisk reagens, der bruges som en indikator for metaltitreringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
MDL nummer MFCD00044293
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange tetrasodium salt
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 760.59
Grad ACS
Lugt Odorless
Mængde 2 g
Fysisk form Pulver