Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange tetranatriumsalt, ACS
Artikelnummer. 11304098
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11304098
Brand: Thermo Scientific Chemicals 041379.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 3618-43-7
Xylenol Orange tetranatriumsalt bruges som et fotometrisk reagens og en metalindikator. Det er en alsidig indikator for EDTA-titreringer i surt område. Det er et almindeligt organisk reagens, der bruges som en indikator for metaltitreringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
MDL nummer MFCD00044293
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange tetrasodium salt
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 760.59
Grad ACS
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver