Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange tetranatriumsalt, 0,1% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 15436525
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436525 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15436525 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042773.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange tetrasodium salt
CAS 3618-43-7
Koncentration 0.1% w/v aq. soln.
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
MDL nummer MFCD00044293
Formel vægt 760.59
Farve Rød
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske