Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol orange, natriumsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. 13418298 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13418298 5 g Glasflaske 5g
13408298 1 g Glasflaske 1g
13478288 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418298 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S | 760,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
Molekylvægt (g/mol) 760.59
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol orange, sodium salt
Smeltepunkt 210°C
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,10281
Opløselighedsinformation Solubility in water: 510g/L (20°C)
Formel vægt 760.59
Klarhed Passes test
Grad ACS-reagens