Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange, natriumsalt
Artikelnummer. p-4509938 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
5g
Artikelnummer. 10174740
Brand: Thermo Scientific Chemicals 211220010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange, sodium salt
Smeltepunkt 210.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 510g/L (20°C).
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formel vægt 760.59
Tab ved tørring 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Egnethed (for Zinc titration) Passes test
UV-spektrometri Complies
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver