Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange, natriumsalt, ren, vandopløseligt
Artikelnummer. 10676802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676802 5 g Glasflaske 5g
10174740 1 g Glasflaske 1g
10421831 10 g Glasflaske 10g
11996931 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10676802 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 211220050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3618-43-7 | C31H2 8N2Na4O13S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange, sodium salt
Smeltepunkt 210.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 510g/L (20°C).
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formel vægt 760.59
Tab ved tørring 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Egnethed (for Zinc titration) Passes test
UV-spektrometri Complies
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.