Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange, natriumsalt
Artikelnummer. 10421831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10421831 10 g Glasflaske 10g
10174740 1 g Glasflaske 1g
10676802 5 g Glasflaske 5g
11996931 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10421831 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 211220100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange, sodium salt
Smeltepunkt 210.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 510g/L (20°C).
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formel vægt 760.59
Tab ved tørring 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Egnethed (for Zinc titration) Passes test
UV-spektrometri Complies
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk pulver