Få mere at vide
Xylenol Orange, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578844 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15578844 5 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 15578844 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. X58401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Kemiske identifikatorer
CAS 3618-43-7
Molekylær formel C31H28N2Na4O13S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenol Orange
Formel vægt 760.6
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Mængde 5 g