missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Xylenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1300-72-7 |
| Molekylær formel | C8H9NaO3S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Dimethylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Conco SXS, Cyclophil SXS 30, Eltesol SX 30, Eltesol SX 93, FAC 2, Kemmat SN 18, Naxonate, Naxonate 4L, Naxonate G, Naxonate SX, Richonate SXS, SXS 40, Sodium Dimethylbenzenesulfonate, Sodium Xylenesulfate, Sodium Xylenesulfonate, Stepanate SXS, Stepanate X, Ultrawet 40SX, Vanwet SXS 40, Witconate SXS |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Cc1ccc(cc1C)S(=O)(=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?