Få mere at vide
Xylener (i alt) 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylene (all isomers) |
| CAS | 1330-20-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Xylene (all isomers) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8H10 |
| Koncentration | 2000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Dimethylbenzene, Entellan New, Xylol, ZEP-RD; |
| InChI formel | InChI=1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=CC=CC(C)=C1.CC2=CC=CC=C2C.CC3=CC=C(C)C=C3 |
| Vis mere |