Få mere at vide
Xylener, halvlederkvalitet
Artikelnummer. 11353577
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353577 1 L 1 L
11343577 4 x 1 L 4 L
11363577 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11353577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019402.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | (KAP3)2C6H4
Xylen bruges som opløsningsmiddel i medicinal-, trykkeri-, gummi- og læderindustrien. Det er en vigtig bestanddel af blæk, gummi og klæbemidler samt i udtynding af maling og lak. Det bruges i laboratoriet til at lave bade med tøris for at afkøle reaktionsbeholdere og som opløsningsmiddel til at fjerne syntetisk immersionsolie fra mikroskopobjektivet i lysmikroskopi. Det finder anvendelse som et kortsigtet hydrofobt clearingmiddel af vævsprøver af histologer. Det er en forløber til fremstilling af xylendichlorider, xylylbromid, terephthalsyre og dimethylterephthalat. Det fungerer som et rengøringsmiddel for stål, siliciumskiver og integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel (CH3)2C6H4
MDL nummer MFCD00077264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt < °C til 25 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.86
Mængde 1 L
Flammepunkt 29 °C (84 °F)
Tændingspunkt 465 °C (869 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.497
Damptryk 10 hPa (8 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 1901563
Kogepunkt 137 °C til 144 °C
Opløselighedsinformation Blandet med aromatiske kulbrinter. Ublandelig med vand.
Formel vægt 106.17
Grad Halvleder