Få mere at vide
Xylenes, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Artikelnummer. 15674080
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
144 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Pakke med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15674080 1 L 1 L
15684080 2.5 L 2.5 L
15694080 25 L 25 L
15664080 144 x 1 L Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15674080 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 338171L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
MDL nummer MFCD00077264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Tæthed 0.86g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lineær formel C6H4(CH3)2
Damptryk 18 mmHg (37.7°C)
FN nummer UN1307
Formel vægt 106.17g/mol
Grad ACS/puriss. p.a.