Få mere at vide
Xylener, blandede, 97+%
Artikelnummer. 11338036
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338036 2500 mL 2.5 L
11318036 500 mL 500ml
11328036 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11338036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13317.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Xylen bruges som opløsningsmiddel i medicinal-, trykkeri-, gummi- og læderindustrien. Det er en vigtig bestanddel af blæk, gummi og klæbemidler samt udtynding af maling og lak. Det bruges i laboratoriet til at lave bade med tøris for at afkøle reaktionsbeholdere og som opløsningsmiddel til at fjerne syntetisk immersionsolie fra mikroskopobjektivet i lysmikroskopi. Det finder anvendelse som et kortsigtet hydrofobt clearingmiddel af vævsprøver af histologer. Det er en forløber til fremstilling af xylendichlorider, xylylbromid, terephthalsyre og dimethylterephthalat. Det fungerer som et rengøringsmiddel for stål, siliciumskiver og integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Xylen bruges som opløsningsmiddel i medicinal-, trykkeri-, gummi- og læderindustrien. Det er en vigtig bestanddel af blæk, gummi og klæbemidler samt udtynding af maling og lak. Det bruges i laboratoriet til at lave bade med tøris for at afkøle reaktionsbeholdere og som opløsningsmiddel til at fjerne syntetisk immersionsolie fra mikroskopobjektivet i lysmikroskopi. Det finder anvendelse som et kortsigtet hydrofobt clearingmiddel af vævsprøver af histologer. Det er en forløber til fremstilling af xylendichlorider, xylylbromid, terephthalsyre og dimethylterephthalat. Det fungerer som et rengøringsmiddel for stål, siliciumskiver og integrerede kredsløb.
Opløselighed
Blandbar med aromatiske kulbrinter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Indeholder en blanding af ortho-, meta- og para-isomererne af xylen. Kan også indeholde ethylbenzen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt <-25 °C
Navn note blandet
Tæthed 0.86
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 29 °C (84 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.497
FN nummer UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Kogepunkt 137 °C til 144 °C
Opløselighedsinformation Blandet med aromatiske kulbrinter. Ublandelig med vand.
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes