Få mere at vide
Xylenes, mixed, 97+%
Artikelnummer. 11328036
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11328036
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13317.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Xylen bruges som opløsningsmiddel i medicinal-, trykkeri-, gummi- og læderindustrien. Det er en vigtig bestanddel af blæk, gummi og klæbemidler samt udtynding af maling og lak. Det bruges i laboratoriet til at lave bade med tøris for at afkøle reaktionsbeholdere og som opløsningsmiddel til at fjerne syntetisk immersionsolie fra mikroskopobjektivet i lysmikroskopi. Det finder anvendelse som et kortsigtet hydrofobt clearingmiddel af vævsprøver af histologer. Det er en forløber til fremstilling af xylendichlorider, xylylbromid, terephthalsyre og dimethylterephthalat. Det fungerer som et rengøringsmiddel for stål, siliciumskiver og integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Xylen bruges som opløsningsmiddel i medicinal-, trykkeri-, gummi- og læderindustrien. Det er en vigtig bestanddel af blæk, gummi og klæbemidler samt udtynding af maling og lak. Det bruges i laboratoriet til at lave bade med tøris for at afkøle reaktionsbeholdere og som opløsningsmiddel til at fjerne syntetisk immersionsolie fra mikroskopobjektivet i lysmikroskopi. Det finder anvendelse som et kortsigtet hydrofobt clearingmiddel af vævsprøver af histologer. Det er en forløber til fremstilling af xylendichlorider, xylylbromid, terephthalsyre og dimethylterephthalat. Det fungerer som et rengøringsmiddel for stål, siliciumskiver og integrerede kredsløb.
Opløselighed
Blandbar med aromatiske kulbrinter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Indeholder en blanding af ortho-, meta- og para-isomererne af xylen. Kan også indeholde ethylbenzen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt <-25°C
Navn note mixed
Tæthed 0.86
Kogepunkt 137°C to 144°C
Mængde 1000 mL
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.497
FN nummer UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Opløselighedsinformation Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Xylenes
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt