Få mere at vide
Xylener, Macron Fine Chemicals™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylenes |
| CAS | 1330-20-7 |
| Mængde | 4 L |
| Emballage | Glas |
| Molekylær formel | C6H4(CH3)2 |
| Formel vægt | 106.17 |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.