Få mere at vide
Xylener, Honeywell
Artikelnummer. 15601560 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15601560
Brand: Honeywell Research Chemicals 164462.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss, til analyse (isomerblanding)
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
MDL nummer MFCD00077264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Tæthed 0.86g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lineær formel C6H4(CH3)2
Damptryk 18mmHg (37.7°C)
FN nummer 1307
Formel vægt 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312 + H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.