Få mere at vide
Xylener, histologisk grad, Honeywell™
Artikelnummer. 15618420 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
20 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15618420 4 L Aluminiums flaske 4 L
15635760 500 mL Glass Bottle 500ml
15625760 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15618420 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 5340564L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Histologisk Grad
  • Almindeligvis brugt til vævsprøvetagning og -behandling
  • Præcis kontrol af fremstillingsprocessen sikrer uovertruffen ensartethed fra parti til parti
  • Fås i en række forskellige emballagemuligheder (ravfarvede glasflasker, flex-tuddåser af kulstofstål og dåser af kulstofstål med NPT tråde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
MDL nummer MFCD00077264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Farve Farveløs
Tæthed 0.86g/mL at 25°C
Mængde 4 L
Eksplosionsgrænse 0.07
Flammepunkt 25°C (77°F)
Emballage Aluminiums flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.497
Lineær formel C6H4(CH3)2
Damptryk 18mmHg (37.7°C)
FN nummer UN1307
Kogepunkt 140°C
Formel vægt 106.17g/mol
Grad Histologisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312 + H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.