Få mere at vide
Xylener, ekstra rene, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10479233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktrommel
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10479233 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10427413 1 L Glasflaske 1 L
11904451 10 L Plastiktrommel 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10479233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    791.06 DKK / 2.5 L
    Spare 23.94 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Molekylær formel C8H10
Synonym Dimethylbenzene
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt -34,0 °C
Farve Gul til Beige
Surhed 0,0003 meq/g maks.
Tæthed 0.8650g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 23 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Pulver
Brydningsindeks 1,4940 til 1,4980
Rester efter fordampning 0,001 % maks.
Specifik vægtfylde 0.865
Lineær formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Vand 0,05% Max.
Kogepunkt 136,0 °C til 140,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid, acetone og ether
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≥98,0% (blandede isomerer) (GC)
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.