Få mere at vide
Xylener, indeholder ethylbenzen, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558624 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15558624
Brand: Avantor J.T.Baker 949003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
    Til mikroelektronisk brug
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C6H4(CH3)2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Navn note Contains ethylbenzene
Mængde 4 L
Flammepunkt 29.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.86kg
Formel vægt 106.17
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.