Få mere at vide
Xylener, ACS, 98,5+% (assay, isomerer plus ethylbenzen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327188
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327188 1 L 1 L
11400490 500 mL 500ml
11307188 4 x 1 L 4 L
11317188 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11327188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016371.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | (CH3)2C6H4
Xylen bruges som opløsningsmiddel i medicinal-, trykkeri-, gummi- og læderindustrien. Det er en vigtig bestanddel af blæk, gummi og klæbemidler samt i udtynding af maling og lak. Det bruges i laboratoriet til at lave bade med tøris for at afkøle reaktionsbeholdere og som opløsningsmiddel til at fjerne syntetisk immersionsolie fra mikroskopobjektivet i lysmikroskopi. Det finder anvendelse som et kortsigtet hydrofobt clearingmiddel af vævsprøver af histologer. Det er en forløber til fremstilling af xylendichlorider, xylylbromid, terephthalsyre og dimethylterephthalat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel (CH3)2C6H4
MDL nummer MFCD00077264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt <°C to 25°C
Navn note For ACS analysis
Farve Farveløs
Tæthed 0.860
Mængde 1 L
Flammepunkt 29°C (84°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.497
Analyseprocentområde >98.5%
Beilstein 1901563
Kogepunkt 137°C to 144°C
Opløselighedsinformation Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formel vægt 106.17
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes, Ethylbenzene