Få mere at vide
Xylener, 99%, for biokemi og histologi, blandede isomerer med ethylbenzen, AcroSeal™
Artikelnummer. 12655067 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12655067 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
12632916 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 12655067 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447240010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
InChI nøgle IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1,3-xylen
SMIL CC1=CC(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt -34,0 °C
Tæthed 0.8650g/mL
Mængde 1 L
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,4940 til 1,4980
Analyseprocentområde 0,4% maks. Toluen (GC)
Specifik vægtfylde 0.865
Lineær formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Merck Index 15,10278
Kogepunkt 136,0 °C til 140,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenchlorid, acetone og ether
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk/Histologisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene