Få mere at vide
Xylener, 99%, for biokemi og histologi, blandede isomerer med ethylbenzen, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylenes |
| Smeltepunkt | -34,0 °C |
| Tæthed | 0.8650g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4940 til 1,4980 |
| Analyseprocentområde | 0,4% maks. Toluen (GC) |
| Specifik vægtfylde | 0.865 |
| Lineær formel | C6H4(CH3)2 |
| Viskositet | 0,6 mPa (20 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Xylenes
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.