Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylenes, ACS |
| Navn note | For ACS analysis |
| CAS | 1330-20-7 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 at 25°C |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | 0.9999 |
| Molekylær formel | C8H10 |
| Synonym | Xylol |
| Vis mere |