Få mere at vide
Xylener, 98+%, Extra Tør, blandede isomerer, AcroSeal™
Artikelnummer. 13188473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13188473 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10453465 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 13188473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    288.81 DKK / 100ml
    Spare 9.19 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00077264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt -34,0 °C
Navn note Blanding af isomerer, ekstra tør
Farve Farveløs
Tæthed 0.8650g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 23 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,0003% maks.
Analyseprocentområde 98+%
Specifik vægtfylde 0.865
Lineær formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Merck Index 15, 10278
Kogepunkt 136,0 °C til 140,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylenklorid, acetone og ether
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.