Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xylenes |
| Smeltepunkt | -34,0 °C |
| Tæthed | 0.8650g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 23 °C |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Specifik vægtfylde | 0.865 |
| Lineær formel | C6H4(CH3)2 |
| Viskositet | 0,6 mPa (20 °C) |
| Kogepunkt | 136,0 °C til 140,0 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Xylenes
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.