Få mere at vide
Xylener, 96%, rene, blandede isomerer med ethylbenzen
Artikelnummer. 10134360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10134360 1 L Glasflaske 1 L
10490281 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10022430 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10134360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200910010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
EcoSafPak™ er et miljøvenligt emballagesystem lavet af 100 % genanvendeligt materiale af en SFI certificeret leverandør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzene
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
Smeltepunkt -34.0°C
Navn note Mixed Isomers with Ethylbenzene
Tæthed 0.8650g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Analyseprocentområde 96%
Specifik vægtfylde 0.865
Lineær formel C6H4(CH3)2
Damptryk Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 360
Merck Index 15, 10278
Kogepunkt 136.0°C to 140.0°C
Formel vægt 106.17
Procent renhed 96%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.