Få mere at vide
Solstice Xylener
Artikelnummer. 15935430
Skift visning
Mængde:
45 L
Pakningsstørrelse:
45 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15935430 45 L 45 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15935430 Leverandør Solstice Leverandørnr. 1644645L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Xylener, Puriss., Assay xylenisomerer og ethelbenzol (GC)≥ 99 %.
Leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
  • Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
  • Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenes
pH Ikke relevant
Smeltepunkt -34 °C
CAS 1330-20-7
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0,87 g/cm3
Mængde 45 L
Flammepunkt 25 °C
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss.
Molekylær formel C8H10
Lineær formel C6H4(CH3)2
Damptryk 5 til 10 hPa (20 °C)
MDL nummer MFCD00077264
Viskositet 0,61 mPa (20 °C)
FN nummer UN1307
Synonym Xylene mixture of isomers
Kogepunkt 136 °C til 140 °C
InChI nøgle IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC navn 1,3-xylen
Molekylvægt (g/mol) 106.17
Procent renhed ≥99.00%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312+H332-Farlig ved hudkontakt eller indånding
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.