Få mere at vide
Xylenecyanol FF, Electrophoresis Reagent, dye content 70%
Artikelnummer. 15430567
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15430567 10 g Glasflaske 10g
15440567 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66377.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2650-17-1
Molekylær formel C25H27N2NaO6S2
Molekylvægt (g/mol) 538.61
MDL nummer MFCD00019481
InChI nøgle VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid Blue 147,C.I. 42135
IUPAC navn natrium-4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}-3-sulfobenzen-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenecyanol FF
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 538.61
Procent renhed dye content 70%
Fysisk form Pulver