Få mere at vide
Xylenecyanol FF, dye content 70%
Artikelnummer. 11497094
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497094 10 g 10g
11407104 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21530.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Xylene Cyanol FF er et sporingsfarvestof, der almindeligvis anvendes til nukleinsyrer. Forbindelsen er blevet brugt i både elektroforese af polyacrylamid og agarosegeler til forskellige evalueringer, herunder DNA-sekventering. Forbindelsen er også blevet anvendt i en mobilitetsskiftanalyse af ssDNA. Derudover er der udviklet to meget følsomme spektrofotometriske assays til påvisning af platin (IV) (sc-250738, Platin(IV) chlorid) og krom (sc-214714) med brug af Xylene Cyanol FF. Som en organisk farvestof-inaktiveret Sendai-virusvaccine udviste Xylene Cyanol FF stærk beskyttelse mod virussen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Xylene Cyanol FF er et sporingsfarvestof, der almindeligvis anvendes til nukleinsyrer. Forbindelsen er blevet brugt i både elektroforese af polyacrylamid og agarosegeler til forskellige evalueringer, herunder DNA-sekventering. Forbindelsen er også blevet anvendt i en mobilitetsskiftanalyse af ssDNA. Derudover er der udviklet to meget følsomme spektrofotometriske assays til påvisning af platin (IV) (sc-250738, Platin(IV) chlorid) og krom (sc-214714) med brug af Xylene Cyanol FF. Som en organisk farvestof-inaktiveret Sendai-virusvaccine udviste Xylene Cyanol FF stærk beskyttelse mod virussen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2650-17-1
Molekylær formel C25H27N2NaO6S2
Molekylvægt (g/mol) 538.61
MDL nummer MFCD00019481
InChI nøgle VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid blue 147; C.I. 42135
IUPAC navn natrium-4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}-3-sulfobenzen-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylenecyanol FF
Navn note dye content 70%
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 538.61