missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
compliance-icons

Xylenecyanol FF, dye content 70%

Artikelnummer. 11407104
50 g, 50g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11407104

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21530.18

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol

Xylene Cyanol FF er et sporingsfarvestof, der almindeligvis anvendes til nukleinsyrer. Forbindelsen er blevet brugt i både elektroforese af polyacrylamid og agarosegeler til forskellige evalueringer, herunder DNA-sekventering. Forbindelsen er også blevet anvendt i en mobilitetsskiftanalyse af ssDNA. Derudover er der udviklet to meget følsomme spektrofotometriske assays til påvisning af platin (IV) (sc-250738, Platin(IV) chlorid) og krom (sc-214714) med brug af Xylene Cyanol FF. Som en organisk farvestof-inaktiveret Sendai-virusvaccine udviste Xylene Cyanol FF stærk beskyttelse mod virussen.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Xylene Cyanol FF er et sporingsfarvestof, der almindeligvis anvendes til nukleinsyrer. Forbindelsen er blevet brugt i både elektroforese af polyacrylamid og agarosegeler til forskellige evalueringer, herunder DNA-sekventering. Forbindelsen er også blevet anvendt i en mobilitetsskiftanalyse af ssDNA. Derudover er der udviklet to meget følsomme spektrofotometriske assays til påvisning af platin (IV) (sc-250738, Platin(IV) chlorid) og krom (sc-214714) med brug af Xylene Cyanol FF. Som en organisk farvestof-inaktiveret Sendai-virusvaccine udviste Xylene Cyanol FF stærk beskyttelse mod virussen.

Opløselighed Opløseligt i vand
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2650-17-1
Molekylær formel C25H27N2NaO6S2
Molekylvægt (g/mol) 538.61
MDL nummer MFCD00019481
InChI nøgle VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid blue 147; C.I. 42135
IUPAC navn natrium-4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}-3-sulfobenzen-1-sulfonatVis mereVis mindre
SMIL [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xylenecyanol FF
Navn note dye content 70%
Smeltepunkt ∼295°C (decomposition)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 538.61

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW11K027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/09/2024 ArtikelnummerB21530.09, B21530.18
Partinummer10251094 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerB21530.09, B21530.18
Partinummer10248927 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/01/2024 ArtikelnummerB21530.09, B21530.18
Partinummer10247056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2023 ArtikelnummerB21530.09, B21530.18, B21530
PartinummerS01J023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/06/2023 ArtikelnummerB21530.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenecyanol FF, dye content 70%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][4-(ethylimino)-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-1,3-b

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Xylenecyanol FF, dye content 70% >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.