Tekniske data
| CAS | 1330-20-7 |
| Molekylær formel | C8H10 |
| Synonym | Xylol, dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i absolut alkohol, ether, mange organiske opløsningsmidler; praktisk talt uopløseligt i vand. |
| Formel vægt | 106.17 |
| Grad | Histologisk |
| Mængde | 4 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene