Få mere at vide
Xylen (blanding af isomerer), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10221051 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
5 L
Artikelnummer.
10221051 5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10221051 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8080.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Overskrider ACS-specifikationerne
Tekniske data
Smeltepunkt -34°C
CAS 1330-20-7
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0.86 - 0.88 g/cm³ (20°C)
Mængde 5 L
Flammepunkt 25°C
Rester efter fordampning max. 0.002%
Analyseprocentområde min. 98.5%
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00077264
Vand max. 0.03%
Kogepunkt 140°C (1013 hPa)
InChI nøgle IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC navn 1,3-xylen
Molekylvægt (g/mol) 106.17
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.